Learn More
Nitrate de lithium, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Nitrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | LiNO3 |
Numéro UN | 2722 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 68.95g/mol |
Qualité | ReagentPlus™ |