Learn More
Chlorure de lithium, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, 99 %
49.32€ - 444.25€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClLi |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.39 |
Numéro MDL | MFCD00011078 |
Clé InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
CID PubChem | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
Nom IUPAC | lithium ; chlorure |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15601960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-100G |
100 g |
49.32€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15621960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-500G |
500 g | |||||||
15611960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-2KG |
2 kg |
444.25€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
lithium ; chlorure |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Spécification
Lithium Chloride | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% |
7447-41-8 | |
LiCl | |
NONH for all modes of transport | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
lithium ; chlorure | |
433294 | |
42.39g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000