Learn More
Chlorure de lithium, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15621960
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Qualité réactif, 99 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC lithium ; chlorure
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Chloride
Quantité 500 g
Formule linéaire LiCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 42.39g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™