Learn More
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de lithium, 99 %, ClLi, numéro CAS-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chlorure licl, lithium chlorure, licl, luthium chlorure, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500 g, carbonate (comme Li2CO3) :< 0,03 % (généralement), 98,5 % min (argentimétrie)
47.74€ - 1936.64€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClLi |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.39 |
Numéro MDL | MFCD00011078 |
Clé InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
CID PubChem | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
Nom IUPAC | chlorure de lithium(1+) |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10532031
|
Thermo Scientific Acros
199881000 |
100 g | Flacon en plastique |
47.74€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236830
|
Thermo Scientific Acros
199885000 |
500 g | Flacon en plastique |
162.81€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10491241
|
Thermo Scientific Acros
199880020 |
2 kg | Flacon en plastique |
478.38€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15244674
|
Thermo Scientific Acros
199880100 |
10 kg | Récipient en plastique |
1936.64€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
chlorure de lithium(1+) |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Spécification
1382.0°C | |
605.0°C | |
7447-41-8 | |
Granules cristallins | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
15,5584 | |
Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% | |
0.5% max. (400°C, 4 hrs) | |
2.0600g/mL |
Lithium chloride | |
99% | |
Blanc | |
98.5% min. (Argentometry) | |
LiCl | |
01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de lithium(1+) | |
433294 | |
42.38 | |
Analytique | |
2.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation oculaire grave.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.