Learn More
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15244674
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Chlorure de lithium, 99 %, ClLi, numéro CAS-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chlorure licl, lithium chlorure, licl, luthium chlorure, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500 g, carbonate (comme Li2CO3) :< 0,03 % (généralement), 98,5 % min (argentimétrie)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1382.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Granules cristallins
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Informations sur la solubilité Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Poids de la formule 42.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 2.06
Densité 2.0600g/mL