Learn More
Carbonate de lithium, Honeywell Fluka™
Purum, ≥99 %
66.15€ - 5887.77€
Identifiants chimiques
CAS | 554-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CLi2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.89 |
Numéro MDL | MFCD00011084 |
Clé InChI | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
CID PubChem | 11125 |
ChEBI | CHEBI:6504 |
Nom IUPAC | carbonate de dilithium |
SMILES | [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15651230
|
Honeywell-Fluka
13010-100G |
100 g | |||||||
15671230
|
Honeywell-Fluka
13010-1KG |
1 kg |
144.53€
1kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15681230
|
Honeywell-Fluka
13010-6X1KG |
6 x 1 kg |
650.36€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15661230
|
Honeywell-Fluka
13010-100KG |
100 kg |
5887.77€
100kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
554-13-2 | |
73.89 | |
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L | |
11125 | |
carbonate de dilithium |
CLi2O3 | |
MFCD00011084 | |
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine | |
CHEBI:6504 | |
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Lithium Carbonate | |
CLi2O3 | |
MFCD00011084 | |
3999191 | |
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de dilithium | |
11125 | |
73.89g/mol | |
purum |
554-13-2 | |
Li2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine | |
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O | |
73.89 | |
CHEBI:6504 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-062-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5800000