Learn More
Carbonate de lithium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15661230
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Purum, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nom IUPAC carbonate de dilithium
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Carbonate
Quantité 100 kg
Formule linéaire Li2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Poids de la formule 73.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité purum