Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 20 % (ca 1,06 M) dans THF/éthylbenzène, conditionné dans un flacon refermable à bouchon septum, Thermo Scientific Chemicals
85.93€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4039-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18LiNSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.327 |
Numéro MDL | MFCD00008261 |
Clé InChI | YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide |
CID PubChem | 2733832 |
Nom IUPAC | lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
SMILES | [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15012.AE |
100 mL |
85.93€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15012.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Description
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe lithium bis(triméthylsilyl)amide est utilisé dans la production d’énolates pour préparer des précurseurs de lactone, des pyranones et des cyclohexanes. Il est utilisé pour catalyser l’addition de liaisons P-H phosphines à des carbodiimides conduisant à des phosphaguanidines et dans une nouvelle synthèse en trois étapes des 1,2,5-thiadiazoles disubstitués. Il est également utilisé dans la lithiation de l’acétate d’éthyle et dans la synthèse stéréospécifique de Wadsworth-Emmons des fluoroalcènes à partir de fluorovinyles sulfones (E) et (Z).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
4039-32-1 | |
167.327 | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
2733832 | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
C6H18LiNSi2 | |
MFCD00008261 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
Spécification
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
4039-32-1 | |
[(CH3)3Si]2NLi | |
UN2924 | |
−17°C (1°F) | |
Reacts with water. | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.327 | |
167.33 | |
Air and moisture sensitive |
packaged in resealable septum cap bottle | |
C6H18LiNSi2 | |
MFCD00008261 | |
8136861 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
2733832 | |
20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene | |
0.891 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H351-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H304-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-725-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, eth