Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 20 % (ca 1,06 M) dans THF/éthylbenzène, conditionné dans un flacon refermable à bouchon septum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398106
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le lithium bis(triméthylsilyl)amide est utilisé dans la production d’énolates pour préparer des précurseurs de lactone, des pyranones et des cyclohexanes. Il est utilisé pour catalyser l’addition de liaisons P-H phosphines à des carbodiimides conduisant à des phosphaguanidines et dans une nouvelle synthèse en trois étapes des 1,2,5-thiadiazoles disubstitués. Il est également utilisé dans la lithiation de l’acétate d’éthyle et dans la synthèse stéréospécifique de Wadsworth-Emmons des fluoroalcènes à partir de fluorovinyles sulfones (E) et (Z).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-32-1
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Poids moléculaire (g/mol) 167.327
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
CID PubChem 2733832
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Note relative au nom packaged in resealable septum cap bottle
Quantité 500 mL
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NLi
Numéro UN UN2924
Beilstein 8136861
Point d’éclair −17°C (1°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 167.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.891