Learn More
OHAUS™ Agitateur pour travaux légers
L’agitateur pour travaux légers OHAUS™ est conçu pour les applications avec des charges plus légères nécessitant des résultats précis et reproductibles.
1070.00€ - 1300.00€
Spécification
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, TUV |
Matériau | Plateforme en aluminium |
Profondeur (impériale) | 16,30 in |
Profondeur (métrique) | 41,3 cm |
Code produit | Marque | Capacité de charge (métrique) | Type de contrôleur | Orbite | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge (métrique) | Type de contrôleur | Orbite | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15792199
|
OHAUS™
30391907 |
Numérique | 3 mm | N/A | |||||
15782199
|
OHAUS™
30391900 |
3,6 kg | Numérique | 3 mm | N/A | ||||
15772199
|
OHAUS™
30391893 |
3,6 kg | Analogique | 15 mm | N/A | ||||
15702209
|
OHAUS™
30391914 |
3,6 kg | Numérique | 15 mm | N/A | ||||
Description
- Contrôle numérique
- Convient parfaitement à de nombreuses applications d’agitation à usage général
- Le plateau comprend un tapis en caoutchouc antidérapant
- Retirez le tapis pour monter une variété de pinces pour flacons en option ou de racks pour tubes à essai directement sur le plateau
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
- Commande analogique
- Conçu pour les laboratoires éducatifs ou les applications d’agitation de base
- Vitesse réglable par microprocesseur
- Conception à profil bas
Spécification
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
Plateforme en aluminium | |
41,3 cm | |
4,30 in | |
16,30 in | |
10,3 in | |
24 lb | |
Moteur CC sans balai, triple excentrique |
CE, TUV | |
16,30 in | |
41,3 x 26 x 10,8 cm | |
10,8 cm | |
41,3 cm | |
26 cm | |
10,9 kg | |
1 s à 160 h |