Learn More
OHAUS™ Agitateur pour travaux légers
L’agitateur pour travaux légers OHAUS™ est conçu pour les applications avec des charges plus légères nécessitant des résultats précis et reproductibles.
Marque: OHAUS™ 30391914
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle numérique
- Convient parfaitement à de nombreuses applications d’agitation à usage général
- Le plateau comprend un tapis en caoutchouc antidérapant
- Retirez le tapis pour monter une variété de pinces pour flacons en option ou de racks pour tubes à essai directement sur le plateau
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
- Commande analogique
- Conçu pour les laboratoires éducatifs ou les applications d’agitation de base
- Vitesse réglable par microprocesseur
- Conception à profil bas
Spécification
15 mm | |
± 2 tr/min, plus de 100 tr/min ± 2 % de la vitesse définie | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
Plateforme en aluminium | |
41,3 cm | |
41,3 x 26 x 10,8 cm | |
10,8 cm | |
41,3 cm | |
26 cm | |
10,9 kg | |
Agitateur, usage léger, SHLD0415DG, UE | |
Moteur CC sans balai, triple excentrique |
3,6 kg | |
40 à 300 tr/min | |
-10°C à +60°C | |
CE, TUV | |
16,30 in | |
29,9 x 22,2 cm | |
4,30 in | |
16,30 in | |
10,3 in | |
24 lb | |
Numérique | |
SHLD0415DG | |
1 s à 160 h |