Learn More
JULABO™ Couvercle de bain relevable pour bains-marie PURA™
Couvercle de bain transparent pour bain-marie PURA™ jusqu’à 99,9°C. Protège contre la perte d’eau par évaporation. Le couvercle du bain est fabriqué en plexiglas et en polycarbonate.
Marque: JULABO™ 9970583
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour bain-marie PURA™
- Empêche la perte d’eau par évaporation
- Protection des échantillons contre la contamination
- En plexiglas et polycarbonate
Spécification
Couvercle capot | |
PURA™ 22 | |
Plexiglass et polycarbonate |