Learn More
JULABO™ Couvercle de bain relevable pour bains-marie PURA™
Couvercle de bain transparent pour bain-marie PURA™ jusqu’à 99,9°C. Protège contre la perte d’eau par évaporation. Le couvercle du bain est fabriqué en plexiglas et en polycarbonate.
153.00€ - 328.00€
Spécification
Description | Couvercle capot |
---|---|
Matériau | Plexiglass et polycarbonate |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16266611
|
JULABO™
9970580 |
PURA™ 4 |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16276611
|
JULABO™
9970581 |
PURA™ 10 |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16286611
|
JULABO™
9970582 |
PURA™ 14 |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16296611
|
JULABO™
9970583 |
PURA™ 22 |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16206621
|
JULABO™
9970584 |
PURA™ 30 |
328.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour bain-marie PURA™
- Empêche la perte d’eau par évaporation
- Protection des échantillons contre la contamination
- En plexiglas et polycarbonate
Spécification
Couvercle capot | |
Plexiglass et polycarbonate |