Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles Haldenwanger™ pour creusets en porcelaine sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
8.80€ - 115.54€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Product Type Specs | Couvercle de creuset |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12867713
|
Haldenwanger™
79D/3 |
68mm | |||||||
12346507
|
Haldenwanger™
79D/9 |
28mm | |||||||
12376487
|
Haldenwanger™
79D/8 |
32mm | |||||||
12356507
|
Haldenwanger™
79D/7 |
35mm |
63.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12306497
|
Haldenwanger™
79D/4 |
60mm |
53.27€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12366507
|
Haldenwanger™
L 79D/5 |
52mm | |||||||
10353121
|
Haldenwanger™
L 79D/5 |
52mm | |||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Couvercle de creuset |