Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles Haldenwanger™ pour creusets en porcelaine sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 79D/3
Code produit. 12867713
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
Porcelaine
68mm
Couvercle de creuset