Learn More
Greiner Bio-One Tubes à centrifuger à fond rond en PP Leucosep™
Pour la séparation efficace des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse.
3705.00€ - 7940.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec | Séparation des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse |
Comprend | Barrière poreuse |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10388663
|
Greiner Bio-One
163288 |
12 mL | Tube à centrifuger pré-rempli (milieu de séparation PBMC de 1,077 g/ml) | Fabrication aseptique |
7940.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11882671
|
Greiner Bio-One
163290 |
12 mL | Tube à centrifuger vide | Stérile |
3705.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10030322
|
Greiner Bio-One
227288 |
50 mL | Tube à centrifuger | Fabrication aseptique |
7775.10€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié grâce à une barrière poreuse
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune nouvelle contamination avec les érythrocytes
- Service Plan
Non
Spécification
PP | |
Séparation des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse | |
Barrière poreuse | |
Rond |