Learn More
Greiner Bio-One Tubes à centrifuger à fond rond en PP Leucosep™
Pour la séparation efficace des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse.
Marque: Greiner Bio-One 163290
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié grâce à une barrière poreuse
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune nouvelle contamination avec les érythrocytes
- Service Plan
Non
Spécification
12 mL | |
Séparation des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse | |
Stérile | |
Tube à centrifuger vide |
PP | |
Barrière poreuse | |
Rond |