Learn More
3M™ Protections de visière décollables 7992
Les protections de visière décollables 3M™ 7992 peuvent être utilisées avec le masque complet 3M™ 7907S.
Marque: 3M™ 7000088362
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection de visière décollable transparente pour le masque complet 3M™ 7907S ou 7900PF
- La fixation auto-adhésive facilite l’application et le retrait
- Protège la visière des contaminants et rayures
- À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ 7900PF
- Rapide et facile à ajuster
- Augmente la durée de vie de votre équipement
Spécification
Approuvé CE | |
Transparent | |
Protection de visière de rechange |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Protections de visière décollables 7992 > Couleur : Transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu