Learn More
Brady™ Distributeur pour rouleau statique SPC
Construction en acier robuste, mais légère et mobile.
Marque: Brady™ 830952
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Argent | |
Accessoires SPC | |
1 de chaque | |
4200 g |
Acier | |
Rouleau de 50 cm | |
50 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Distributeur pour rouleau statique SPC > À utiliser avec (équipement) : Pour une utilisation avec les rouleaux de 50 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu