Learn More
Oxyde de plomb(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 375.87€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.20 |
Numéro MDL | MFCD00011165 |
Clé InChI | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
CID PubChem | 14793 |
Nom IUPAC | Dioxolead |
SMILES | O=[Pb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12742.36 |
500 g |
101.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12742.0E |
2500 g |
375.87€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de plomb(IV) est utilisé dans la fabrication d’allumettes, d’éléments pyrotechniques, de colorants et d’autres produits chimiques. Il possède également plusieurs applications importantes en électrochimie, en particulier dans les plaques positives des batteries au plomb.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le HCI dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 | |
O=[Pb]=O |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
Dioxolead |
Spécification
Lead(IV) oxide | |
1309-60-0 | |
MFCD00011165 | |
14,5407 | |
Insoluble in water. Soluble in dil.HCl. | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19 | |
Odorless |
290°C | |
O2Pb | |
UN1872 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxolead | |
14793 | |
97% | |
9.38 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H272-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIOXIDE DE PLOMB
missing translation for 'einecsNumber' : 215-174-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only