Learn More
Oxyde de plomb(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de plomb(IV) est utilisé dans la fabrication d’allumettes, d’éléments pyrotechniques, de colorants et d’autres produits chimiques. Il possède également plusieurs applications importantes en électrochimie, en particulier dans les plaques positives des batteries au plomb.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le HCI dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’oxyde de plomb(IV) est utilisé dans la fabrication d’allumettes, d’éléments pyrotechniques, de colorants et d’autres produits chimiques. Il possède également plusieurs applications importantes en électrochimie, en particulier dans les plaques positives des batteries au plomb.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le HCI dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(IV) oxide |
Point de fusion | 290°C |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN1872 |
Merck Index | 14,5407 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in dil.HCl. |
Poids de la formule | 239.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Odeur | Odorless |
Densité | 9.38 |