Learn More
Oxyde de zirconium et plomb(II), Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
85.40€ - 881.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-01-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O3PbZr |
Poids moléculaire (g/mol) | 346.421 |
Numéro MDL | MFCD00016275 |
Clé InChI | RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate |
CID PubChem | 16212542 |
Nom IUPAC | dioxido(oxo)zirconium ; plomb(2+) |
SMILES | [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11385047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040754.09 |
10 g |
85.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040754.18 |
50 g | |||||||
15446345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040754.30 |
250 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12060-01-4 | |
346.421 | |
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N | |
16212542 | |
[O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2] |
O3PbZr | |
MFCD00016275 | |
lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate | |
dioxido(oxo)zirconium ; plomb(2+) |
Spécification
Lead(II) zirconium oxide | |
Poudre | |
O3PbZr | |
UN3077 | |
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N | |
dioxido(oxo)zirconium ; plomb(2+) | |
16212542 | |
99.997% | |
Odorless |
12060-01-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016275 | |
lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate | |
[O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2] | |
346.421 | |
346.42 | |
Puratronic™ | |
7.0 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-039-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only