Learn More
Oxyde de zirconium et plomb(II), Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385047
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-01-4
Formule moléculaire O3PbZr
Poids moléculaire (g/mol) 346.421
Numéro MDL MFCD00016275
Clé InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
CID PubChem 16212542
Nom IUPAC dioxido(oxo)zirconium ; plomb(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) zirconium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 346.42
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 7.0 g/mL