Learn More
Oxyde de titane et plomb(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
88.40€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-00-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O3PbTi |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.064 |
Numéro MDL | MFCD00011159 |
Clé InChI | NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, |
CID PubChem | 16211560 |
Nom IUPAC | Dioxydo(oxo)titane de plomb(2+) |
SMILES | [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035671.18 |
50 g |
88.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035671.30 |
250 g |
321.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12060-00-3 | |
303.064 | |
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N | |
16211560 | |
[O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] |
O3PbTi | |
MFCD00011159 | |
lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, | |
Dioxydo(oxo)titane de plomb(2+) |
Spécification
Lead(II) titanium oxide | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011159 | |
lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, | |
[O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] | |
303.064 | |
303.09 | |
Odorless |
12060-00-3 | |
Poudre | |
O3PbTi | |
UN3288 | |
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxydo(oxo)titane de plomb(2+) | |
16211560 | |
99.9% | |
7.520 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H360-H373-H332
Mortel en cas d’ingestion.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H300-H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-038-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) titanium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only