Learn More
Oxyde de titane et plomb(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393827
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-00-3
Formule moléculaire O3PbTi
Poids moléculaire (g/mol) 303.064
Numéro MDL MFCD00011159
Clé InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
CID PubChem 16211560
Nom IUPAC Dioxydo(oxo)titane de plomb(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) titanium oxide
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 303.09
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 7.520 g/mL