Learn More
Sulfure de plomb(II), Pb 82 % min., Thermo Scientific Chemicals
46.00€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Formule moléculaire | PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.30 |
Numéro MDL | MFCD00016280 |
Clé InChI | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
CID PubChem | 14819 |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10268.36 |
500 g |
46.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10268.0E |
2500 g |
162.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfure de plomb(II) est utilisé comme semi-conducteur. Utilisé dans les appareils électroniques et capteurs IR.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,00086 g/l) et l’acide. Non soluble dans l’alcool et l’hydroxyde de potassium.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] |
Spécification
Lead (II) sulfide | |
1314-87-0 | |
MFCD00016280 | |
14,5421 | |
Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide. | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.25 | |
Odorless | |
7.5 |
1114°C | |
PbS | |
UN3077 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidèneplomb | |
14819 | |
Pb 82% min. | |
3.921 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OG4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only