Learn More
Sulfure de plomb(II), Pb 82 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413993
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de plomb(II) est utilisé comme semi-conducteur. Utilisé dans les appareils électroniques et capteurs IR.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,00086 g/l) et l’acide. Non soluble dans l’alcool et l’hydroxyde de potassium.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead (II) sulfide
Point de fusion 1114°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5421
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
Poids de la formule 239.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pb 82% min.
Odeur Odorless
Indice de réfraction 3.921
Densité 7.5