Learn More
Sulfure de plomb(II), 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
76.90€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Formule moléculaire | PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.30 |
Numéro MDL | MFCD00016280 |
Clé InChI | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
CID PubChem | 14819 |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045462.04 |
2 g |
76.90€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045462.09 |
10 g |
286.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) sulfide is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] |
Spécification
Lead(II) sulfide | |
Noir | |
99.995% (Metal basis) | |
MFCD00016280 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidèneplomb | |
14819 | |
Odorless | |
7.5g/cm3 at 20°C |
1314-87-0 | |
Grumeaux | |
PbS | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.25 | |
Black lumps |
Sécurité et traitement
H360-H373-H400-H410-H302-H332: May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
- Lead(II) sulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche