Learn More
Sulfure de plomb(II), 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422287
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Lead(II) sulfide is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) sulfide
Couleur Noir
Forme physique Grumeaux
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metal basis)
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
Poids de la formule 239.25
Odeur Odorless
Aspect Black lumps
Densité 7.5g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) sulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .