Learn More
Sulfate de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
72.70€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O4PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.256 |
Numéro MDL | MFCD00011166 |
Clé InChI | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
CID PubChem | 24008 |
Nom IUPAC | sulfate de plomb(2+) |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.09 |
10 g |
72.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.18 |
50 g |
311.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-14-2 | |
303.256 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
sulfate de plomb(2+) |
Spécification
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011166 | |
14,5420 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de plomb(2+) | |
24008 | |
99.999% | |
Odorless |
1170°C | |
Cristalline | |
O4PbS | |
UN2291 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.256 | |
303.25 | |
Puratronic™ | |
6.2 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only