Learn More
Sulfate de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356807
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-14-2
Formule moléculaire O4PbS
Poids moléculaire (g/mol) 303.256
Numéro MDL MFCD00011166
Clé InChI KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
CID PubChem 24008
Nom IUPAC sulfate de plomb(2+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) sulfate
Point de fusion 1170°C
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5420
Poids de la formule 303.25
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 6.2 g/mL