Learn More
Sélénide de plomb(II), masses grises fusionnées 3-6 mm, >99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
251.00€ - 925.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12069-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | PbSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.20 |
Numéro MDL | MFCD00016273 |
Clé InChI | GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 61550 |
Nom IUPAC | séléniure de plomb |
SMILES | [Se]=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044916.14 |
25 g |
251.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044916.22 |
100 g |
925.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) selenide is used in the production of infrared detectors for thermal imaging. It is also used as quantum dots in nanocrystal solar cell. It is an important material and finds applications in photographic plates, and photo resistors and optoelectronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12069-00-0 | |
286.20 | |
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N | |
61550 | |
[Se]=[Pb] |
PbSe | |
MFCD00016273 | |
lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g | |
séléniure de plomb |
Spécification
Lead(II) selenide | |
Gris | |
>99.999% (Metals basis) | |
MFCD00016273 | |
Insoluble in water. | |
[Se]=[Pb] | |
286.20 | |
286.15 |
12069-00-0 | |
Morceau gris fusionné de 3 à 6 mm | |
PbSe | |
lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g | |
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N | |
séléniure de plomb | |
61550 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-109-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) selenide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only