Learn More
Sélénide de plomb(II), masses grises fusionnées 3-6 mm, >99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442067
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Lead(II) selenide is used in the production of infrared detectors for thermal imaging. It is also used as quantum dots in nanocrystal solar cell. It is an important material and finds applications in photographic plates, and photo resistors and optoelectronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-00-0
Formule moléculaire PbSe
Poids moléculaire (g/mol) 286.20
Numéro MDL MFCD00016273
Clé InChI GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
CID PubChem 61550
Nom IUPAC séléniure de plomb
SMILES [Se]=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) selenide
Couleur Gris
Forme physique Morceau gris fusionné de 3 à 6 mm
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 286.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) selenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .