Learn More
Perchlorate de plomb(II) trihydraté, ACS, 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Agent de titration dans les titrations complexométriques
51.40€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13453-62-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H6O11Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 460.10 |
Numéro MDL | MFCD00149817 |
Clé InChI | KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent |
CID PubChem | 25021834 |
Nom IUPAC | λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate |
SMILES | O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.22 |
100 g |
51.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.36 |
500 g |
201.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13453-62-8 | |
460.10 | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
25021834 | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate |
Spécification
Lead(II) perchlorate trihydrate | |
13453-62-8 | |
Cristalline | |
Pb(ClO4)2·3H2O | |
UN1470 | |
Soluble in water and alcohol. | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
460.10 | |
460.15 (406.10 Anhydrous) | |
ACS | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
Blanc | |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate | |
25021834 | |
≤97% | |
Odorless | |
2.60 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H271-H360-H373-H302-H332
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 237-125-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Lead (II) perchlorate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P283-Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
- P306+P360-EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only