Learn More
Perchlorate de plomb(II) trihydraté, ACS, 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331748
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Agent de titration dans les titrations complexométriques
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-62-8
Formule moléculaire Cl2H6O11Pb
Poids moléculaire (g/mol) 460.10
Numéro MDL MFCD00149817
Clé InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
CID PubChem 25021834
Nom IUPAC λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) perchlorate trihydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire Pb(ClO4)2·3H2O
Numéro UN UN1470
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 460.15 (406.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≤97%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.60 g/mL