Learn More
Oxyde de plomb(II,IV), rouge, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-41-6 |
---|---|
Formule moléculaire | O4Pb3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 685.57 |
Numéro MDL | MFCD00078491 |
Clé InChI | XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis |
CID PubChem | 16685188 |
Nom IUPAC | 1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane |
SMILES | O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10781301
|
Thermo Scientific Acros
221110050 |
5 g | Flacon en verre |
22.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626052
|
Thermo Scientific Acros
221111000 |
100 g | Flacon en verre |
22.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10430881
|
Thermo Scientific Acros
221115000 |
500 g | Flacon en verre |
33.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15159243
|
Thermo Scientific Acros
221110051 |
5 kg | Flacon en verre |
150.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-41-6 | |
685.57 | |
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N | |
16685188 | |
O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2 |
O4Pb3 | |
MFCD00078491 | |
lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis | |
1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane |
Spécification
Lead(II, IV) oxide, red | |
98% | |
Orange | |
97.5% min. (PB3O4) | |
2PbO·PbO2 | |
15,548 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol | |
O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2 | |
685.57 | |
685.57 |
500.0°C | |
1314-41-6 | |
Poudre | |
O4Pb3 | |
MFCD00078491 | |
lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis | |
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane | |
16685188 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-235-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OG5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only