Learn More
Oxyde de plomb(II,IV), rouge, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10781301
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-41-6
Formule moléculaire O4Pb3
Poids moléculaire (g/mol) 685.57
Numéro MDL MFCD00078491
Clé InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
CID PubChem 16685188
Nom IUPAC 1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II, IV) oxide, red
Point de fusion 500.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (PB3O4)
Formule linéaire 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Poids de la formule 685.57
Pourcentage de pureté 98%