Learn More
Formate de plomb(II), + 90 %, Thermo Scientific™
29.20€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS 811-54-1
Formule moléculaire C2H2O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 297.234
Numéro MDL MFCD00050834
Clé InChI ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
CID PubChem 61216
Nom IUPAC diformiate de plomb(2+)
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11446927
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11456927
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11436927
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.0B
1000 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
811-54-1
297.234
ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
61216
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
C2H2O4Pb
MFCD00050834
lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
diformiate de plomb(2+)
Spécification
Lead(II) formate
811-54-1
MFCD00050834
14,5409
ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
diformiate de plomb(2+)
61216
≥90%
190°C (decomposition)
C2H2O4Pb
UN2291
lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
297.234
297.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P260-P261-P281-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA