Learn More
Formate de plomb(II), + 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11436927
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-54-1
Formule moléculaire C2H2O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 297.234
Numéro MDL MFCD00050834
Clé InChI ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
CID PubChem 61216
Nom IUPAC diformiate de plomb(2+)
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) formate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5409
Poids de la formule 297.23
Pourcentage de pureté ≥90%
Densité 4.63
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .