Learn More
Fluorure de plomb(II), 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
24.91€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-46-2 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.20 |
Numéro MDL | MFCD00011162 |
Clé InChI | FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure |
CID PubChem | 24549 |
Nom IUPAC | difluoroplomb |
SMILES | [F-].[F-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088282.18 |
50 g | |||||||
11369229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088282.30 |
250 g |
93.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088282.A1 |
1 kg |
300.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) fluoride is a specialty product for proteomics research. It is used in low melting glasses, in glass coatings to reflect infrared rays, in phosphors for television-tube screens and as a catalyst for the manufacture of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-46-2 | |
245.20 | |
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L | |
24549 | |
[F-].[F-].[Pb++] |
F2Pb | |
MFCD00011162 | |
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure | |
difluoroplomb |
Spécification
1290°C | |
855°C | |
Poudre | |
MFCD00011162 | |
14,5408 | |
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L | |
difluoroplomb | |
24549 | |
≥99% | |
8.445g/mL |
Lead (II) fluoride | |
7783-46-2 | |
F2Pb | |
UN2291 | |
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure | |
[F-].[F-].[Pb++] | |
245.20 | |
245.2 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P260-P261-P281-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lead(II) fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only