Learn More
Fluorure de plomb(II), 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379229
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Lead(II) fluoride is a specialty product for proteomics research. It is used in low melting glasses, in glass coatings to reflect infrared rays, in phosphors for television-tube screens and as a catalyst for the manufacture of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-46-2
Formule moléculaire F2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 245.20
Numéro MDL MFCD00011162
Clé InChI FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
CID PubChem 24549
Nom IUPAC difluoroplomb
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 1290°C
Nom chimique ou matériau Lead (II) fluoride
Point de fusion 855°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5408
Poids de la formule 245.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Densité 8.445g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .