Learn More
Chlorure de plomb(II), ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans la synthèse de la céramique de titanate de plomb et de titanate de plomb et de baryum ; utilisé dans la production de verre laissant passer les ondes infrarouge et de verre ornemental (verre aurène) ; utile comme électrode dans les applications géophysiques et dans les cellules solaires.
173.00€ - 947.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.10 |
Numéro MDL | MFCD00011157 |
Clé InChI | HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry |
CID PubChem | 24459 |
Nom IUPAC | dichlorolead |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035704.06 |
5 g |
173.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035704.14 |
25 g |
614.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035704.22 |
100 g |
947.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-95-4 | |
278.10 | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
24459 | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
dichlorolead |
Spécification
951°C | |
501°C | |
-10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorolead | |
24459 | |
99.999% | |
5.85 |
Lead(II) chloride | |
7758-95-4 | |
Cl2Pb | |
UN2291 | |
Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] | |
278.10 | |
278.1 | |
Dans une ampoule sous argon | |
5.85 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only