Learn More
Chlorure de plomb(II), ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 951°C |
Nom chimique ou matériau | Lead(II) chloride |
Point de fusion | 501°C |
Forme physique | -10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2291 |
Informations sur la solubilité | Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
Poids de la formule | 278.1 |
Pourcentage de pureté | 99.999% |
Conditionnement | Dans une ampoule sous argon |