Learn More
Chlorure de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 422.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.10 |
Numéro MDL | MFCD00011157 |
Clé InChI | HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry |
CID PubChem | 24459 |
Nom IUPAC | dichlorolead |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010722.14 |
25 g |
134.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010722.22 |
100 g |
422.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-95-4 | |
278.10 | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
24459 | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
dichlorolead |
Spécification
951°C | |
501°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
PbCl2 | |
UN2291 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorolead | |
24459 | |
99.999% | |
Odorless |
Lead(II) chloride | |
7758-95-4 | |
Cristalline | |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
14,5404 | |
Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] | |
278.10 | |
278.1 | |
Puratronic™ | |
5.85 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OF9450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dichlorure de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only