Learn More
Chlorure de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 951°C |
Nom chimique ou matériau | Lead(II) chloride |
Point de fusion | 501°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | PbCl2 |
Numéro UN | UN2291 |
Merck Index | 14,5404 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichlorure de plomb
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .