Learn More
Chlorure de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.50€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.10 |
Numéro MDL | MFCD00011157 |
Clé InChI | HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry |
CID PubChem | 24459 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063363
|
Thermo Scientific Acros
193310500 |
50 g | Flacon en plastique |
18.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10209453
|
Thermo Scientific Acros
193312500 |
250 g | Flacon en plastique |
42.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752305
|
Thermo Scientific Acros
193310010 |
1 kg | Flacon en plastique |
112.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-95-4 | |
278.10 | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
24459 |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Spécification
950.0°C | |
501.0°C | |
Blanc | |
98.5% min. (Complexometry) | |
PbCl2 | |
15, 5459 | |
Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] | |
278.10 | |
278.11 |
Lead(II) chloride | |
7758-95-4 | |
Poudre cristalline | |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-lead(2+) dichloride | |
24459 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut nuire au fœtus.
Su
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
- Lead(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only