Learn More
Chlorure de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10209453
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-95-4
Formule moléculaire Cl2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 278.10
Numéro MDL MFCD00011157
Clé InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
CID PubChem 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 950.0°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) chloride
Point de fusion 501.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire PbCl2
Merck Index 15, 5459
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
Nom IUPAC dichlorolead
Poids de la formule 278.11
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.