Learn More
Antimonide de plomb, + 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific™
79.90€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12266-38-5 |
---|---|
Formule moléculaire | PbSb |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.96 |
Numéro MDL | MFCD00151190 |
Clé InChI | QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1 |
CID PubChem | 72720464 |
Nom IUPAC | antimoniure de plomb |
SMILES | [Sb]#[Pb] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12266-38-5 | |
328.96 | |
QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N | |
72720464 | |
[Sb]#[Pb] |
PbSb | |
MFCD00151190 | |
lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1 | |
antimoniure de plomb |
Spécification
Lead antimonide | |
Grumeaux | |
PbSb | |
UN1549 | |
QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N | |
antimoniure de plomb | |
72720464 | |
≥99% | |
6.72 g/mL |
12266-38-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00151190 | |
lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1 | |
[Sb]#[Pb] | |
328.96 | |
328.94 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-536-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead antimonide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .