Learn More
Antimonide de plomb, + 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11373438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12266-38-5
Formule moléculaire PbSb
Poids moléculaire (g/mol) 328.96
Numéro MDL MFCD00151190
Clé InChI QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1
CID PubChem 72720464
Nom IUPAC antimoniure de plomb
SMILES [Sb]#[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead antimonide
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1549
Poids de la formule 328.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Densité 6.72g/mL