Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 500 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 500 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
6.10€ - 646.25€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
---|---|
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 39,2mm |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 10 |
Code produit | Marque | Chemical Label | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Chemical Label | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10667691
|
Kautex™
2000770025 |
Acétone | Rouge | ||||||
15708887
|
Kautex™
2000770025 |
Acétone | Rouge |
92.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10248290
|
Kautex™
2000770021 |
Éthanol | Vert | ||||||
15768877
|
Kautex™
2000770021 |
Éthanol | Vert |
69.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15778877
|
Kautex™
2000770022 |
Isopropanol | Jaune |
64.63€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15788877
|
Kautex™
2000770023 |
Méthanol | Orange | ||||||
17898097
|
Kautex™
2000770023 |
Méthanol | Orange |
646.25€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15798877
|
Kautex™
2000770024 |
Eau distillée | Bleu |
74.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
- Espace d’écriture
- Impression résistante à l’abrasion
- La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
- Étanche
- Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Spécification
500 ml | |
39,2mm | |
10 | |
Large | |
154 mm | |
77 mm |
Naturel | |
PEBD | |
100/boîte | |
Rond | |
Pissette | |
Bouchon à vis avec buse de distribution |